N-Methyl-L-alanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-N-Me-Ala-OH, N-Me-Ala-OH
OR61451-100G OR61451-25G
APOSOR61451-100GEA 107 EUR
APOSOR61451-100G APOSOR61451-25G
N-Methyl-L-alanin 97%
N-Methyl-L-alanin
Formel: C₄H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037241
CAS-Nummer: 3913-67-5