Ethyl-2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6145-1G OR6145-5G
APOSOR6145-1GEA 21.5 EUR
APOSOR6145-1G APOSOR6145-5G
Ethyl-2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophencarboxylat
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085051
CAS-Nummer: 4815-24-1