3-Brom-4-iodanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Brom-4-iodanisol 97%
3-Brom-4-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Siedepunkt: 90 °C/2mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12547848
CAS-Nummer: 466639-53-2