(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 23.2 EUR
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 97%
(R)-(+)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid
Formel: C₇H₁₆Cl₂N₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191752
CAS-Nummer: 123536-14-1