2-Brom-4-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 30.6 EUR
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Brom-4-methoxypyridin 98%
2-Bromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06254613
CAS-Nummer: 89488-29-9