6-Brom-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 66.7 EUR
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Brom-m-toluidin 98%
6-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01806278
CAS-Nummer: 53078-85-6