(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
OR6139-25G
OR6139-5G
OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA
112
EUR
APOSOR6139-25G
APOSOR6139-5G
APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Dichte: 1.022 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01861220 CAS-Nummer: 186550-13-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...