3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61357-1G OR61357-25G OR61357-5G
APOSOR61357-1GEA 50.9 EUR
APOSOR61357-1G APOSOR61357-25G APOSOR61357-5G
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄INO₄
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068827
CAS-Nummer: 6313-17-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III