1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61337-25G OR61337-5G OR61337-100G
APOSOR61337-25GEA 87 EUR
APOSOR61337-25G APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formel: C₂₄H₂₂
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008529
CAS-Nummer: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5