4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 200 EUR
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formel: C₁₀H₈O₄
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673700
CAS-Nummer: 17575-15-4