2-Buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 1210 EUR
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 99%
2-Buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₈
Siedepunkt: 1 °C
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,626 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –34 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 107-01-7
EINECS: 203-452-9
UN-Nummer: 1012
ADR: 2.1,