6-Brom-m-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61314-100G
OR61314-25G
OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA
261
EUR
APOSOR61314-100G
APOSOR61314-25G
APOSOR61314-5G
6-Brom-m-toluonitril
6-Brom-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040281 CAS-Nummer: 42872-83-3 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...