Boc-Pro-OH
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
Synonyme:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
OR61282-100G
OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA
90.2
EUR
APOSOR61282-100G
APOSOR61282-25G
Boc-Pro-OH
Boc-Pro-OH
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Schmelzpunkt: 133…136 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037324 CAS-Nummer: 15761-39-4 EINECS: 239-848-3 |