2-Amino-6-methylpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methylpyrazin-2-amine
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 66.7 EUR
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazin 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₇N₃
Schmelzpunkt: 121…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235193
CAS-Nummer: 5521-56-2