2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61173-10G
OR61173-5G
APOSOR61173-10GEA
246
EUR
APOSOR61173-10G
APOSOR61173-5G
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₂₄H₂₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08693144 CAS-Nummer: 120014-07-5 |