3,5-Xylidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene

OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 71.2 EUR
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xylidin 97%
3,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 221 °C
Schmelzpunkt: 44446 °C
Dichte: 0.972 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101.7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007813
CAS-Nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN-Nummer: 1711
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR