5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 405 EUR
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C7H6ClNO2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375127
CAS-Nummer: 886365-46-4