2-Amino-5-chlorpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61102-1G
OR61102-5G
APOSOR61102-1GEA
43.5
EUR
APOSOR61102-1G
APOSOR61102-5G
2-Amino-5-chlorpyrazin
Formel:
C₄H₄ClN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03423596 CAS-Nummer: 33332-29-5 |