tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl methylcarbamate
OR61100-5G OR61100-25G OR61100-100G
APOSOR61100-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61100-5G APOSOR61100-25G APOSOR61100-100G
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl-N-methylcarbamate
Formel: C₆H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08899404
CAS-Nummer: 16066-84-5