N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61058-1G OR61058-5G
APOSOR61058-1GEA 21.5 EUR
APOSOR61058-1G APOSOR61058-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Formel: C₉H₂₀N₂O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12031501
CAS-Nummer: 127828-22-2
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III