Diethoxy(dimethyl)silan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diethoxy(dimethyl)silan
Diethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₆H₁₆O₂Si
Siedepunkt: 111…113 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.865 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009068
CAS-Nummer: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN-Nummer: 2380
ADR: 3,II