3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61009-1G OR61009-5G
APOSOR61009-1GEA 65.4 EUR
APOSOR61009-1G APOSOR61009-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₉NO₃S
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00719450
CAS-Nummer: 98-30-6
EINECS: 202-654-4