3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR6084-1G
OR6084-5G
APOSOR6084-1GEA
102
EUR
APOSOR6084-1G
APOSOR6084-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril
Formel:
C₁₁H₉N₃ Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09065009 CAS-Nummer: 207909-05-5 |