5-[2-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 396 EUR
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
5-[2-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09064955
CAS-Nummer: 892501-91-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III