2,4-Dichlorthiazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60252-25G
OR60252-100G
OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA
34.8
EUR
APOSOR60252-25G
APOSOR60252-100G
APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorthiazol 99%
2,4-Dichlorothiazole
Formel:
C₃HCl₂NS Siedepunkt: 184 °C Schmelzpunkt: 44 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08691358 CAS-Nummer: 4175-76-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...