2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
OR60202-100G
OR60202-25G
OR60202-500G
APOSOR60202-100GEA
78.3
EUR
APOSOR60202-100G
APOSOR60202-25G
APOSOR60202-500G
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Siedepunkt: 143…146 °C/60mmHg Dichte: 1.095 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013650 CAS-Nummer: 938-18-1 EINECS: 213-339-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |