(3-Brom-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60200-1G OR60200-5G
APOSOR60200-1GEA 24.4 EUR
APOSOR60200-1G APOSOR60200-5G
(3-Brom-2-pyridinyl)methanol
(3-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095348
CAS-Nummer: 52378-64-0