3-Amino-2-cyan-5-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60181-1G
OR60181-5G
APOSOR60181-1GEA
48
EUR
APOSOR60181-1G
APOSOR60181-5G
3-Amino-2-cyan-5-methylpyridin
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Formel:
C₇H₇N₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11227185 CAS-Nummer: 1001635-30-8 |