5-Nitro-2-picolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60065-1G
OR60065-25G
OR60065-5G
APOSOR60065-1GEA
21.5
EUR
APOSOR60065-1G
APOSOR60065-25G
APOSOR60065-5G
5-Nitro-2-picolin 95%
5-Nitro-2-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114179 CAS-Nummer: 21203-68-9 |