4-Iodbenzylalkohol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Iodophenyl)methanol

OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 65 EUR
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-Iodbenzylalkohol
4-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01732720
CAS-Nummer: 18282-51-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR