3-Aminopropylphosphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 65.7 EUR
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formel: C3H10NO3P
Schmelzpunkt: 294 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008222
CAS-Nummer: 13138-33-5