2-Acetyl-5-methylfuran

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone

OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 129 EUR
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acetyl-5-methylfuran
2-Acetyl-5-methylfuran
Formel: C₇H₈O₂
Molekulargewicht: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C/25mmHg
Dichte: 1.066 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003243
CAS-Nummer: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR