4-Borono-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
OR60018-1G OR60018-250MG
APOSOR60018-1GEA 115 EUR
APOSOR60018-1G APOSOR60018-250MG
4-Borono-L-phenylalanine
4-Borono-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₂BNO₄
Schmelzpunkt: 283…293 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075172
CAS-Nummer: 76410-58-7