2-Chlor-3-nitrotoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 14.7 EUR
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Chlor-3-nitrotoluol 95%
2-Chlor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 147 °C/25mmHg
Schmelzpunkt: 19…21 °C
Dichte: 1.298 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134653
CAS-Nummer: 3970-40-9
UN-Nummer: 2433
ADR: 6.1,III