Isophthalaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
OR59986-25G
OR59986-100G
OR59986-500G
APOSOR59986-25GEA
21.9
EUR
APOSOR59986-25G
APOSOR59986-100G
APOSOR59986-500G
Isophthalaldehyd
Isophthalaldehyd
Formel:
C₈H₆O₂ Siedepunkt: 136 °C Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003372 CAS-Nummer: 626-19-7 EINECS: 210-935-8 |