Ethyl-N-(diphenylmethylen)glycinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
OR59938-25G
OR59938-5G
OR59938-100G
APOSOR59938-25GEA
21.9
EUR
APOSOR59938-25G
APOSOR59938-5G
APOSOR59938-100G
Ethyl-N-(diphenylmethylen)glycinat
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Formel:
C₁₇H₁₇NO₂ Molekulargewicht: 267.32 g/mol Schmelzpunkt: 51…53 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010590 CAS-Nummer: 69555-14-2 |