1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine

OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 435 EUR
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Molekulargewicht: 187.25 g/mol
Schmelzpunkt: 90.5…91.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06617944
CAS-Nummer: 883291-45-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR