5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Bromo-7-azaindole

OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 53.8 EUR
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 178…179 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659677
CAS-Nummer: 183208-35-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR