Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diethyl 2-ethylidenemalonate
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 77 EUR
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formel: C₉H₁₄O₄
Siedepunkt: 115…118 °C/17mmHg
Dichte: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009145
CAS-Nummer: 1462-12-0