2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59894-1G
OR59894-5G
OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA
33.5
EUR
APOSOR59894-1G
APOSOR59894-5G
APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₄H₃ClN₂OS Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00204993 CAS-Nummer: 76874-79-8 |