4-Brom-2,6-xylenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
OR59890-100G
OR59890-25G
OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA
46.4
EUR
APOSOR59890-100G
APOSOR59890-25G
APOSOR59890-500G
4-Brom-2,6-xylenol 95+%
4-Brom-2,6-xylenol
Formel:
C₈H₉BrO Schmelzpunkt: 74…79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002314 CAS-Nummer: 2374-05-2 EINECS: 219-153-1 |