2-Amino-3-brompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 75.4 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-brompyridin 98%
2-Amino-3-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095187
CAS-Nummer: 13534-99-1