ω,3-Dibromacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
OR5960-100G
OR5960-25G
OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA
422
EUR
APOSOR5960-100G
APOSOR5960-25G
APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromacetophenon 97%
ω,3-Dibromacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O Molekulargewicht: 277.94 g/mol Schmelzpunkt: 47…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082698 CAS-Nummer: 18523-22-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |