Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
OR59475-250G OR59475-50G
APOSOR59475-250GEA 102 EUR
APOSOR59475-250G APOSOR59475-50G
Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat 98%
Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat
Formel: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Molekulargewicht: 332.27 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064178
CAS-Nummer: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0