Methyl-4-(chlormethyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 379 EUR
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chlormethyl)benzoat
Methyl-4-(chlormethyl)benzoat
Formel: C₉H₉ClO₂
Siedepunkt: 160…165 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00511224
CAS-Nummer: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III