2-Brom-6-(piperidin-1-yl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 430 EUR
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Brom-6-(piperidin-1-yl)pyridin
2-Brom-6-(piperidin-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂
Siedepunkt: 110…112 °C/0.1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772823
CAS-Nummer: 24255-97-8