Diethylacetylendicarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
OR59420-100G OR59420-25G
APOSOR59420-100GEA 78.3 EUR
APOSOR59420-100G APOSOR59420-25G
Diethylacetylendicarboxylat 95%
Diethylacetylendicarboxylat
Formel: C₈H₁₀O₄
Siedepunkt: 107…110 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 44228 °C
Dichte: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009186
CAS-Nummer: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III