3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 43 EUR
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
Schmelzpunkt: 150…157 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003370
CAS-Nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7