4'-Brom-3'-chlor-2'-methylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
OR59398-1G
OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA
30.6
EUR
APOSOR59398-1G
APOSOR59398-5G
4'-Brom-3'-chlor-2'-methylacetanilid
4'-Brom-3'-chlor-2'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₉BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059123 CAS-Nummer: 125328-80-5 |