N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59397-1G OR59397-5G
APOSOR59397-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59397-1G APOSOR59397-5G
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzolsulfonamid
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₆H₁₉NO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878415
CAS-Nummer: 1000339-36-5